Stampa…
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1855-1G OR1855-5G
APOSOR1855-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1855-1G APOSOR1855-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 72 °C/1,8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02090888
CAS Number: 304903-10-4