Stampa…
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
OR18540-1G OR18540-5G OR18540-10G
APOSOR18540-1GEA 27.7 EUR
APOSOR18540-1G APOSOR18540-5G APOSOR18540-10G
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Methyl 2-Nitrophenyl sulphone
Formula: C₇H₇NO₄S
Peso molecolare: 201,20 g/mol
Punto di fusione: 102…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828669
CAS Number: 2976-34-3