Stampa…

2-Amino-N-methylbenzamide

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR1843-25G OR1843-5G OR1843-100G
APOSOR1843-25GEA 90.2 EUR
APOSOR1843-25G APOSOR1843-5G APOSOR1843-100G
2-Amino-N-methylbenzamide
2-Amino-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,1778 g/mol
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060602
CAS Number: 4141-08-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR