Stampa…
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR18429-1G OR18429-5G OR18429-25G
APOSOR18429-1GEA 17.6 EUR
APOSOR18429-1G APOSOR18429-5G APOSOR18429-25G
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene 97+%
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene
Formula: C₉H₉Br₃
Peso molecolare: 356,88 g/mol
Punto di fusione: 94…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182500
CAS Number: 18226-42-1
UN: 3261
ADR: 8,II