Stampa…
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18425-1G OR18425-250MG
APOSOR18425-1GEA 62.5 EUR
APOSOR18425-1G APOSOR18425-250MG
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇IN₂
Peso molecolare: 258.0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781621
CAS Number: 885518-92-3