Stampa…
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18424-1G OR18424-5G
APOSOR18424-1GEA 75.7 EUR
APOSOR18424-1G APOSOR18424-5G
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇IN₂
Peso molecolare: 258,0591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781537
CAS Number: 885522-63-4