Stampa…

7-Bromobenzo[d]thiazole 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR18415-1G OR18415-250MG
APOSOR18415-1GEA 54.4 EUR
APOSOR18415-1G APOSOR18415-250MG
7-Bromobenzo[d]thiazole 98%
7-Bromobenzo[d]thiazole
Formula: C₇H₄BrNS
Punto di fusione: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858589
CAS Number: 767-70-4

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR