Stampa…
2-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR18410-100G OR18410-25G
APOSOR18410-100GEA 45.2 EUR
APOSOR18410-100G APOSOR18410-25G
2-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClIO₂
Peso molecolare: 282,46 g/mol
Punto di fusione: 156…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079731
CAS Number: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III