Stampa…
Bromocyclopropane 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclopropyl bromide
OR18407-100G OR18407-25G
APOSOR18407-100GEA 0 EUR
APOSOR18407-100G APOSOR18407-25G
Bromocyclopropane 99+%
Bromocyclopropane
Formula: C₃H₅Br
Peso molecolare: 120,98 g/mol
Punto di ebollizione: 69 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001271
CAS Number: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3,II