Stampa…
1,4-Diacryloylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18404-25G OR18404-5G
APOSOR18404-25GEA 278 EUR
APOSOR18404-25G APOSOR18404-5G
1,4-Diacryloylpiperazine 95%
1,4-Diacryloylpiperazine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Punto di fusione: 91,5…93.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077661
CAS Number: 6342-17-2