Stampa…
Methanesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18387-500G OR18387-100G OR18387-50G
APOSOR18387-500GEA 62.5 EUR
APOSOR18387-500G APOSOR18387-100G APOSOR18387-50G
Methanesulphonamide 97%
Methanesulphonamide
Formula: CH₅NO₂S
Punto di fusione: 85…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007940
CAS Number: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6