Uridina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR18386-100G
OR18386-250G
OR18386-25G
APOSOR18386-100GEA
79.9
EUR
APOSOR18386-100G
APOSOR18386-250G
APOSOR18386-25G
Uridina 99%
Uridine
Formula:
C₉H₁₂N₂O₆ Punto di fusione: 163…169 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006526 CAS Number: 58-96-8 |