Iminodiacetonitrile, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR18385-2.5KG
OR18385-500G
APOSOR18385-2.5KGEA
405
EUR
APOSOR18385-2.5KG
APOSOR18385-500G
Iminodiacetonitrile, grado tecnico
Iminodiacetonitrile
Formula:
C₄H₅N₃ Peso molecolare: 95.11 g/mol Punto di fusione: 69…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001887 CAS Number: 628-87-5 EINECS: 211-058-3 |