Stampa…
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium toluene-4-sulphonate, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium 4-methylbenzenesulphonate
OR18384-5G OR18384-25G
APOSOR18384-5GEA 36.4 EUR
APOSOR18384-5G APOSOR18384-25G
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Choline-p-toluenesulphonate
Formula: C₅H₁₄NO
Peso molecolare: 275.3644 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079051
CAS Number: 55357-38-5