L(-)-Carnitine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR18381-100G
OR18381-25G
OR18381-500G
APOSOR18381-100GEA
36.4
EUR
APOSOR18381-100G
APOSOR18381-25G
APOSOR18381-500G
L(-)-Carnitine 98%
L(-)-Carnitine
Formula:
C₇H₁₅NO₃ Punto di fusione: 210…212 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038747 CAS Number: 541-15-1 EINECS: 208-768-0 |