Stampa…

4-Benzoylbenzoic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR18378-25G OR18378-5G
APOSOR18378-25GEA 150 EUR
APOSOR18378-25G APOSOR18378-5G
4-Benzoylbenzoic acid
4-Benzoylbenzoic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Punto di fusione: 198…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002560
CAS Number: 611-95-0
EINECS: 210-286-0

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR