Stampa…
4-(Diethylamino)benzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18377-5G OR18377-1G OR18377-25G
APOSOR18377-5GEA 24.8 EUR
APOSOR18377-5G APOSOR18377-1G APOSOR18377-25G
4-(Diethylamino)benzoic acid 99%
4-(Diethylamino)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Punto di fusione: 192…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002538
CAS Number: 5429-28-7
EINECS: 226-582-8