Stampa…
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
OR18376-25G OR18376-5G
APOSOR18376-25GEA 56.8 EUR
APOSOR18376-25G APOSOR18376-5G
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di fusione: 198…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006105
CAS Number: 6622-92-0
EINECS: 229-577-9