Dimethyl-5-nitroisophthalate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉NO₆ Punto di fusione: 121…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008429 CAS Number: 13290-96-5 EINECS: 236-307-3 |