Stampa…
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18374-100G OR18374-25G
APOSOR18374-100GEA 440 EUR
APOSOR18374-100G APOSOR18374-25G
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₀N₂O₃
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002428
CAS Number: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2