Stampa…
2,6-Dibromophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
OR18373-100G OR18373-25G OR18373-5G
APOSOR18373-100GEA 252 EUR
APOSOR18373-100G APOSOR18373-25G APOSOR18373-5G
2,6-Dibromophenol
2,6-Dibromophenol
Formula: C₆H₄Br₂O
Peso molecolare: 251,91 g/mol
Punto di ebollizione: 255…256 °C
Punto di fusione: 53…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002152
CAS Number: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III