Stampa…
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR18371-100G OR18371-500G OR18371-1KG
APOSOR18371-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18371-100G APOSOR18371-500G APOSOR18371-1KG
ω,2,4-Trichloroacetophenone
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₃O
Punto di ebollizione: 130…135 °C/4mmHg
Punto di fusione: 47…56 °C
Densità: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000934
CAS Number: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III