1-Methylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR18370-250G
OR18370-1KG
APOSOR18370-250GEA
50.9
EUR
APOSOR18370-250G
APOSOR18370-1KG
1-Methylpiperazine
1-Methylpiperazine
Formula:
C₅H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 137…139 °C Punto di fusione: –5 °C Densità: 0,903 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005966 CAS Number: 109-01-3 EINECS: 203-639-5 UN: 2734 ADR: 8+3,II |