Stampa…
3-Acetylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3'-Cyanoacetophenone, 3-Acetylbenzenecarbonitrile, Methyl m-cyanophenyl ketone
OR18369-100G OR18369-25G
APOSOR18369-100GEA 364 EUR
APOSOR18369-100G APOSOR18369-25G
3-Acetylbenzonitrile 98%
3-Acetylbenzonitrile
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001806
CAS Number: 6136-68-1