Stampa…
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18368-25G OR18368-100G OR18368-500G
APOSOR18368-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18368-25G APOSOR18368-100G APOSOR18368-500G
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002199
CAS Number: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0