Stampa…
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18367-100G OR18367-1KG
APOSOR18367-100GEA 261 EUR
APOSOR18367-100G APOSOR18367-1KG
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₈H₃₆BrP
Punto di fusione: 87…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051854
CAS Number: 32339-43-8
EINECS: 250-996-8