3,5-Dihydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆O₄ Punto di fusione: 236…238 °C Flash Pt: 200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002512 CAS Number: 99-10-5 EINECS: 202-730-7 |