Stampa…
2,4-Dichlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18360-1KG OR18360-100G OR18360-500G
APOSOR18360-1KGEA 66.9 EUR
APOSOR18360-1KG APOSOR18360-100G APOSOR18360-500G
2,4-Dichlorobenzoic acid
2,4-Dichlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di fusione: 159…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002414
CAS Number: 50-84-0
EINECS: 200-067-8