Stampa…
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
OR1836-100G OR1836-25G
APOSOR1836-100GEA 173 EUR
APOSOR1836-100G APOSOR1836-25G
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
Punto di ebollizione: 177 °C/16mmHg
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010202
CAS Number: 100-27-6
EINECS: 202-835-8