Stampa…
4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dinitro-4-chlorobenzoic acid
OR18359-100G OR18359-500G OR18359-25G
APOSOR18359-100GEA 102 EUR
APOSOR18359-100G APOSOR18359-500G APOSOR18359-25G
4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClN₂O₆
Peso molecolare: 246,56 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C
Punto di fusione: 159…162 °C
Flash Pt: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007080
CAS Number: 118-97-8
EINECS: 204-209-1