Stampa…
Trimethylsilylacetylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR18355-100G OR18355-25G OR18355-500G
APOSOR18355-100GEA 69.6 EUR
APOSOR18355-100G APOSOR18355-25G APOSOR18355-500G
Trimethylsilylacetylene 97%
Trimethylsilylacetylene
Formula: C₅H₁₀Si
Punto di ebollizione: 52…53 °C
Densità: 0,71 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –34 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008569
CAS Number: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3,II