Stampa…
3-Phenoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18354-25G OR18354-100G OR18354-500G
APOSOR18354-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18354-25G APOSOR18354-100G APOSOR18354-500G
3-Phenoxybenzyl alcohol
3-Phenoxybenzyl alcohol
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 135…140 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 44381 °C
Densità: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004636
CAS Number: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III