Stampa…
5-Chloroisatin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 5-Chloroindoline-2,3-dione
OR18353-100G OR18353-25G
APOSOR18353-100GEA 58.2 EUR
APOSOR18353-100G APOSOR18353-25G
5-Chloroisatin
5-Chloroisatin
Formula: C₈H₄ClNO₂
Peso molecolare: 181,58 g/mol
Punto di fusione: 254…258 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014567
CAS Number: 17630-76-1
EINECS: 241-614-0