Stampa…
Ethyl 1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR183520-1G OR183520-5G
APOSOR183520-1GEA 85.7 EUR
APOSOR183520-1G APOSOR183520-5G
Ethyl 1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425788
CAS Number: 439095-45-1