Stampa…
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR183519-1G OR183519-5G
APOSOR183519-1GEA 85.7 EUR
APOSOR183519-1G APOSOR183519-5G
2-Nitro-5-piperidinoaniline
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 221.26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00545948
CAS Number: 54997-99-8