Stampa…
2,3-Dimethyl-2-butene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetramethylethylene
OR18350-100G OR18350-25G
APOSOR18350-100GEA 0 EUR
APOSOR18350-100G APOSOR18350-25G
2,3-Dimethyl-2-butene
2,3-Dimethyl-2-butene
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84,16 g/mol
Punto di ebollizione: 72…73 °C
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,708 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –16 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008897
CAS Number: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II