Stampa…
Phthalaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
OR18349-250G OR18349-25G OR18349-100G
APOSOR18349-250GEA 183 EUR
APOSOR18349-250G APOSOR18349-25G APOSOR18349-100G
Phthalaldehyde 98%
Phthalaldehyde
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C/0,8mmHg
Punto di fusione: 53…57 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003335
CAS Number: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II