Stampa…
5,8-Dichloro-4-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
OR183470-1G OR183470-250MG
APOSOR183470-1GEA 522 EUR
APOSOR183470-1G APOSOR183470-250MG
5,8-Dichloro-4-quinolinol
5,8-Dichloro-4-quinolinol
Formula: C₉H₅Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272374
CAS Number: 53790-82-2