Stampa…

5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde

OR18347-100G OR18347-25G OR18347-1G
APOSOR18347-100GEA 144 EUR
APOSOR18347-100G APOSOR18347-25G APOSOR18347-1G
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₃BrOS
Peso molecolare: 191,05 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C/11mmHg
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005432
CAS Number: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR