Stampa…
2-Aminobenzothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
OR18345-100G OR18345-25G
APOSOR18345-100GEA 36.4 EUR
APOSOR18345-100G APOSOR18345-25G
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Formula: C₇H₆N₂S
Peso molecolare: 150,2 g/mol
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005785
CAS Number: 136-95-8
EINECS: 205-268-4