Stampa…
Cyclopropylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR18344-100G OR18344-250G
APOSOR18344-100GEA 48 EUR
APOSOR18344-100G APOSOR18344-250G
Cyclopropylamine 98%
Cyclopropylamine
Formula: C₃H₇N
Punto di ebollizione: 49…50 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001301
CAS Number: 765-30-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II