Stampa…
Fluorene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9H-Fluorene, Diphenylenmethane
OR18343-100G OR18343-250G OR18343-500G
APOSOR18343-100GEA 39.4 EUR
APOSOR18343-100G APOSOR18343-250G APOSOR18343-500G
Fluorene 98%
Fluorene
Formula: C₁₃H₁₀
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C
Punto di fusione: 112…115 °C
Densità: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001111
CAS Number: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III