Stampa…
1,3,5-Trimethoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
OR18342-100G OR18342-25G OR18342-500G
APOSOR18342-100GEA 33.5 EUR
APOSOR18342-100G APOSOR18342-25G APOSOR18342-500G
1,3,5-Trimethoxybenzene 98%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 225 °C
Punto di fusione: 51…53 °C
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008385
CAS Number: 621-23-8
EINECS: 210-673-4