Stampa…
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR183419-1G OR183419-5G OR183419-10G
APOSOR183419-1GEA 40.6 EUR
APOSOR183419-1G APOSOR183419-5G APOSOR183419-10G
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185546
CAS Number: 88912-24-7