Stampa…
10-Undecen-1-ol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18341-10G OR18341-25G OR18341-50G
APOSOR18341-10GEA 21.9 EUR
APOSOR18341-10G APOSOR18341-25G APOSOR18341-50G
10-Undecen-1-ol 99%
10-Undecen-1-ol
Formula: C₁₁H₂₂O
Punto di ebollizione: 132…133 °C/15mmHg
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004750
CAS Number: 112-43-6
EINECS: 203-971-0