Stampa…
Quinoxaline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18339-500G OR18339-100G
APOSOR18339-500GEA 183 EUR
APOSOR18339-500G APOSOR18339-100G
Quinoxaline 98%
Quinoxaline
Formula: C₈H₆N₂
Peso molecolare: 130,15 g/mol
Punto di ebollizione: 220…223 °C
Punto di fusione: 27…34 °C
Densità: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006719
CAS Number: 91-19-0
EINECS: 202-047-4