Stampa…
3-Nitrophthalic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18338-1KG OR18338-2.5KG OR18338-500G
APOSOR18338-1KGEA 65.4 EUR
APOSOR18338-1KG APOSOR18338-2.5KG APOSOR18338-500G
3-Nitrophthalic acid 96%
3-Nitrophthalic acid
Formula: C₈H₅NO₆
Punto di fusione: 210…216 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007138
CAS Number: 603-11-2
EINECS: 210-030-8