Stampa…
1,2-Diphenylethane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR18335-100G OR18335-500G OR18335-1KG
APOSOR18335-100GEA 36.4 EUR
APOSOR18335-100G APOSOR18335-500G APOSOR18335-1KG
1,2-Diphenylethane 98%
1,2-Diphenylethane
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
Punto di ebollizione: 284…285 °C
Punto di fusione: 50…53 °C
Densità: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004796
CAS Number: 103-29-7
EINECS: 203-096-4