1,1'-Carbonyldiimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
Formula:
C₇H₆N₄O Punto di fusione: 117…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005286 CAS Number: 530-62-1 EINECS: 208-488-9 UN: 3263 ADR: 8,II |