Stampa…
Cytosine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
OR18333-100G OR18333-1KG OR18333-500G
APOSOR18333-100GEA 17.6 EUR
APOSOR18333-100G APOSOR18333-1KG APOSOR18333-500G
Cytosine 98%
Cytosine
Formula: C₄H₅N₃O
Peso molecolare: 111,1 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006034
CAS Number: 71-30-7